Learn More
Phthalsäureanhydrid, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10780292
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Phthalsäureanhydrid, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10780292 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Artikelnummer. 10780292
Marke: Thermo Scientific Acros 423325000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 85-44-9 | C8H4O3 | 148.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85-44-9
Summenformel C8H4O3
Molekulargewicht (g/mol) 148.12
MDL-Nummer MFCD00005918
InChI-Schlüssel LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalic anhydride, isobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 1,3-dioxophthalan, 1,3-phthalandione, phthalsaeureanhydrid, phthalic acid anhydride, o-phthalic acid anhydride, phthalandione, retarder esenMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6811
ChEBI CHEBI:36605
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalic anhydride
Schmelzpunkt 129.0°C to 132.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 284.0°C
Flammpunkt 152°C
Glührückstand 0.01% max.
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung Glasflasche
Menge 500 g
Beilstein 17,469
Fieser 01,882; 17,148
Merck Index 15,7484
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and carbon disulfide, slightly soluble in ether, 7.5% in benzene (25°C), forms phthalic acid in water
IUPAC-Name 1,3-Dihydro-2-benzofuran-1,3-dion
Viskosität 6.4 mPa.s (197°C)
Formelmasse 148.12
Reinheit (%) 99.0 to 100.2%
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Flockige Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0457682 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number423325000,423320050,423320020
ChargennummerA0465221 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog Number423325000,423320050,423320020
ChargennummerA0457682 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2023 Catalog Number423325000,423320050,423320020
ChargennummerA0457681 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2023 Catalog Number423325000,423320050,423320020
ChargennummerA0448762 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number423325000,423320050,423320020
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Phthalsäureanhydrid, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >