Beschreibung
Anwendungen
Phthalsäureanhydrid wird bei der Herstellung primärer Amine verwendet.Es wird als Vorläufer zur Herstellung von Anthrachinon-, Phthalein-, Rhodamin-, Phthalocyanin-, Fluorescein- und Xanthen-Farbstoffen verwendet.Es dient als wichtiges Zwischenprodukt in der Kunststoffindustrie sowie für Farbstoffe, Harze und Pigmente.Es wird als Monomer für synthetische Harze wie Glyptal, Alkydharze und Polyesterharze verwendet.Es spielt eine entscheidende Rolle bei der großvolumigen Herstellung von Plastifizierern für Kunststoffe.Darüber hinaus fungiert es als Aushärtemittel für Epoxidharze, Kesselsteinschutzmittel, Galvanikmittel, Oberflächenbehandlungsmittel, Ionenaustauschmittel, Lackadditive, Klebstoffe, Dichtmittel, Chemikalien und potenzielle antibakterielle Wirkstoffe.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Kohlenstoffdisulfid, Ethanol, Aceton und Benzol.Schwach löslich in Ethylether.
Anmerkungen
Feuchtigkeitsempfindlich.Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, starken Reduktionsmitteln und starken Säuren.
Phthalsäureanhydrid wird bei der Herstellung primärer Amine verwendet.Es wird als Vorläufer zur Herstellung von Anthrachinon-, Phthalein-, Rhodamin-, Phthalocyanin-, Fluorescein- und Xanthen-Farbstoffen verwendet.Es dient als wichtiges Zwischenprodukt in der Kunststoffindustrie sowie für Farbstoffe, Harze und Pigmente.Es wird als Monomer für synthetische Harze wie Glyptal, Alkydharze und Polyesterharze verwendet.Es spielt eine entscheidende Rolle bei der großvolumigen Herstellung von Plastifizierern für Kunststoffe.Darüber hinaus fungiert es als Aushärtemittel für Epoxidharze, Kesselsteinschutzmittel, Galvanikmittel, Oberflächenbehandlungsmittel, Ionenaustauschmittel, Lackadditive, Klebstoffe, Dichtmittel, Chemikalien und potenzielle antibakterielle Wirkstoffe.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Kohlenstoffdisulfid, Ethanol, Aceton und Benzol.Schwach löslich in Ethylether.
Anmerkungen
Feuchtigkeitsempfindlich.Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, starken Reduktionsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phthalic anhydride |
CAS | 85-44-9 |
Schmelzpunkt | 130°C to 134°C |
Dichte | 1.53 |
Siedepunkt | 295°C (sublimation) |
Flammpunkt | 152°C |
Geruch | Weak, Characteristic |
Summenformel | C8H4O3 |
MDL-Nummer | MFCD00005918 |
Menge | 250 g |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10245687 | Analysenzertifikat | 20/02/2024 | A14955.30,A14955.0I,A14955.0B |
W26I019 | Analysenzertifikat | 13/10/2022 | A14955.30,A14955.0I,A14955.0B |
10240892 | Analysenzertifikat | 30/05/2022 | A14955.30,A14955.0I,A14955.0B |
N21I008 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A14955.30,A14955.0I,A14955.0B |
10239175 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A14955.30,A14955.0I,A14955.0B |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Phthalic anhydride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Phthalic anhydride
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phthalsäureanhydrid, 99 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur