Learn More
Phthalsäure, ACS, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11348918
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Phthalsäure, ACS, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348918
100g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100g
500g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11348918
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041770.22
Wissenschaft ist schon schwer genug Ihre Bioreagenzien sollten es nicht sein
Aktionscode 24128 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 88-99-3 | C8H6O4 | 166.132 g/mol
Phthalic acid is used as an active ingredient in polyesters and alkyd resins. It is also used as plasticizers for polyvinyl chloride and other polymers. It is also useful in the production of anthraquinone, phenolphthalein and phthalocyanine pigments. It serves as an organic reagent in the production of phthalates. It is used to prepare 1,3-cyclohexadiene by reduction using sodium amalgam.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-99-3
Summenformel C8H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 166.132
MDL-Nummer MFCD00002467
InChI-Schlüssel XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,2-dicarboxylic acid, o-phthalic acid, o-dicarboxybenzene, o-benzenedicarboxylic acid, pathalic acid, acide phtalique, kyselina ftalova, ortho-phthalic acid, phthalicacid
PubChem CID 1017
ChEBI CHEBI:29069
IUPAC-Name Phthalsäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalic acid
Schmelzpunkt 205 °C (Zersetzung)
Prozentgehaltsbereich >99.5%
Beilstein 608199
Merck Index 14,7371
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Slightly soluble in water,methanol and ether. Insoluble in chloroform.
Formelmasse 166.13
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte ACS
Dichte 1,593
Menge 100g
Flammpunkt 168 °C (334 °F)
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Phthalsäure, ACS, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals >