Learn More
Phthalsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10745781
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Phthalsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10745781 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250g, Kunststoffflasche, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250g
1kg
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10745781
Marke: Thermo Scientific Acros 131072500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 88-99-3 | C8H6O4 | 166.132 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-99-3
Summenformel C8H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 166.132
MDL-Nummer MFCD00002467
InChI-Schlüssel XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,2-dicarboxylic acid, o-phthalic acid, o-dicarboxybenzene, o-benzenedicarboxylic acid, pathalic acid, acide phtalique, kyselina ftalova, ortho-phthalic acid, phthalicacid
PubChem CID 1017
ChEBI CHEBI:29069
IUPAC-Name Phthalsäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalic acid
Schmelzpunkt 200,0°bis 205,0 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 09, 791
Merck Index 15, 7483
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:7 g/l (25 °C).Andere Löslichkeiten: löslich in Alkohol, kaum löslich in Äther, praktisch unlöslich in Chloroform
Formelmasse 166.13
Reinheit (%) 99%
Dichte 168g/mL
Menge 250g
Flammpunkt 168 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phthalic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Phthalsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >