Learn More
Molecular Probes™ pHrodo™ Red, Succinimidylester (pHrodo™ Red, SE)
Artikelnummer. 10676983
1 mg, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Stück
pHrodo™ Red, Succinimidylester (pHrodo™ Red, SE)
Die neuen pH-Wert-empfindlichen pHrodo™ Red Farbstoffkonjugate liefern schnellere und genauere Ergebnisse als alle anderen Phagozytose-Assays.
pHrodo™ Rot-Farbstoffkonjugate sind außerhalb der Zelle nicht fluoreszierend, fluoreszieren jedoch in Phagosomen hellrot
Schnellere Färbung und genauere Ergebnisse ohne die Notwendigkeit von Waschschritten oder Fluoreszenzlöschfärbung (Quenching)
  • Nachweis der Phagozytose und Endozytose
  • Reduziert die Signalvariabilität und verbessert das Zeitverhalten in sensitiven Experimenten
  • Multiplex mit grünen Farbstoffen wie GFP, Fluo-4 oder Calcein
    Die Fluoreszenz des neuen pHrodo™ Red Farbstoffs steigt dramatisch an, wenn der pH-Wert von neutral auf sauer absinkt, wodurch es ein ideales Hilfsmittel zur Untersuchung von Phagozytose und ihrer Regulierung durch Medikamente und/oder Umweltfaktoren ist. Die fehlende Fluoreszenz außerhalb der Zelle macht Waschschritte und Fluoreszenzlöschfarbstoffe (Quencher) überflüssig.
    Verwenden Sie gebrauchsfertige pHrodo™ Red E.coli BioParticles™ Konjugate in Bildgebungs- oder Durchflussanwendungen oder pHrodo™ Red SE, den aktivierten Succinimidylester, zur Markierung von Mikroorganismen oder Proteinen Ihrer Wahl.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Menge 1 mg
    Produkttyp Succinimidyll-Ester
    Molekulargewicht ∼650
    Inhalt und Lagerung Lagerung im Tiefkühlgerät (-5 °C bis -30 °C) und vor Licht schützen.
    Chemische Reaktivität Amin
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Reaktiver Teil Aktiv-Ester, Succinimidylester
    Marker oder Farbstoff pHrodo™ Red
    Markertyp Klassische Farbstoffe
    Farbe Rot
    Produktlinie pHrodo™
    Emission 587 nm
    Anregung 560 nm
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Molecular Probes™ pHrodo™ Red, Succinimidylester (pHrodo™ Red, SE) >