Learn More
Molecular Probes™ pHrodo™ Red Avidin (Fluorogenic pH Sensor)
pHrodo™ Rot Avidin (fluorogener pH-Sensor)
Marke:  Molecular Probes™ P35362
704.90 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11612159
  • 784.00 CHF / 1 Milligramm
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Aktionscode 25977 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
pHrodo Red
Bei ≤ -20 °C
trocken und vor Licht geschützt lagern
Molecular Probes™, pHrodo™
1 mg
Raumtemperatur
Avidin
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2892435 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog NumberP35362
Chargennummer2626508 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/04/2023 Catalog NumberP35362
Chargennummer2540595 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/08/2022 Catalog NumberP35362
Chargennummer2407374 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2021 Catalog NumberP35362
Chargennummer2328936 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/05/2021 Catalog NumberP35362
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ pHrodo™ Red Avidin (Fluorogenic pH Sensor) > 1 mg