Learn More
Invitrogen™ pHrodo™ BioParticles™ Conjugates for Phagocytosis and Phagocytosis Kit, for Flow Cytometry
Erzielen Sie schnellere und genauere Ergebnisse bei Phagozytoseassays mit pHrodo BioParticles Konjugaten und Kit. pHrodo BioParticles Konjugate fluoreszieren hell in Endosomen und Lysosomen, benötigen keine Waschschritte oder Quencher-Farbstoff, können überlagert werden und werden in Durchflusszytometrie, HCA und HTS verwendet.
Marke:  Invitrogen™ P35360
408.88 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
521.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17178292
  • 560.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Tiefrot
pHrodo™ Deep Red E. coli BioParticles™ Conjugate for Phagocytosis
Cell Analysis
Konjugat
Lyophilisiertes Pulver
Fluorogen
640/655
Store at –20°C, desiccate, and protect from light.
Fluoreszenz
Fluorescence Microscope, Durchflusszytometer, High Content Analysis Instrument
pHrodo™ Deep Red
5 x 2 mg
E. coli
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ pHrodo™ BioParticles™ Conjugates for Phagocytosis and Phagocytosis Kit, for Flow Cytometry > Color: Deep Red, Type: Conjugate, Species: E. coli