Learn More
Invitrogen™ pHrodo™ BioParticles™ Conjugates for Phagocytosis and Phagocytosis Kit, for Flow Cytometry
Erzielen Sie schnellere und genauere Ergebnisse bei Phagozytoseassays mit pHrodo BioParticles Konjugaten und Kit. pHrodo BioParticles Konjugate fluoreszieren hell in Endosomen und Lysosomen, benötigen keine Waschschritte oder Quencher-Farbstoff, können überlagert werden und werden in Durchflusszytometrie, HCA und HTS verwendet.
Marke:  Invitrogen™ A10025
1125.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10562654
  • 1726.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Rot
pHrodo™ Red E. coli BioParticles™ Phagozytosekit für die Durchflusszytometrie
Zellanalyse
Phagozytosekit
488 nm
BioParticles™, pHrodo™
Raumtemperatur
• Lysepuffer, 10 ml
• Puffer B, 200 ml
• Waschpuffer, 200 ml
• pHrodo™ Red E. coli BioParticles™, 1 Fläschchen gefriergetrocknetes Produkt
Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) und vor Licht geschützt aufbewahren.
Fluoreszent
Durchflusszytometer
pHrodo™ Red
Flasche(n)
100 Assays
E. coli
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2785518 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2024 Catalog NumberA10025
Chargennummer2633314 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2023 Catalog NumberA10025
Chargennummer2559128 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2023 Catalog NumberA10025
Chargennummer2528071 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2022 Catalog NumberA10025
Chargennummer2477475 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2022 Catalog NumberA10025
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ pHrodo™ BioParticles™ Conjugates for Phagocytosis and Phagocytosis Kit, for Flow Cytometry > pHrodo™ Red E. coli BioParticles™ Phagozytosekit für Durchflusszytometrie, 1 Kit