Learn More
Invitrogen™ pHrodo™ BioParticles™ Conjugates for Phagocytosis and Phagocytosis Kit, for Flow Cytometry
Erzielen Sie schnellere und genauere Ergebnisse bei Phagozytoseassays mit pHrodo BioParticles Konjugaten und Kit. pHrodo BioParticles Konjugate fluoreszieren hell in Endosomen und Lysosomen, benötigen keine Waschschritte oder Quencher-Farbstoff, können überlagert werden und werden in Durchflusszytometrie, HCA und HTS verwendet.
Marke:  Invitrogen™ A10010
611.04 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
661.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10092953
  • 838.00 CHF / 10 Milligramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Im Tiefkühlgerät (–5 °C bis –30 °C) und vor Licht geschützt lagern.
Fluoreszent
Fluoreszenzmikroskop
pHrodo™ Red
BioParticles™, pHrodo™
Raumtemperatur
Rot
pHrodo™ Red S. aureus BioParticles™ Konjugat für die Phagozytose
Zellanalyse
Konjugat
Fest
5 x 2 mg
S. aureus
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ pHrodo™ BioParticles™ Conjugates for Phagocytosis and Phagocytosis Kit, for Flow Cytometry > pHrodo™ Red S. aureus BioParticles™ Konjugat für Phagozytose, 5 x 2 mg