Learn More
Carl Zeiss™ Binokular-Mikroskop Primo-Vert, Fototubus Durchl. -Hellfeld, Phasenkontrast, 4 Obj.
Kompaktes, inverses Routinemikroskop, das Effizienz und optische Leistung vereint. Dieses Inversmikroskop ist für Durchlicht (Hellfeld und Phasenkontrast) konfiguriert. Dieses System ist ideal für Zellkulturen, Routinearbeiten und schnelle und einfache Bildgebung.
Marke:  Carl Zeiss™ 491206-0005-000
Artikelnummer. 10509015
  • 6285.00 CHF / 1 Stück
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Primovert ist perfekt für Ihr Zellkulturlabor geeignet. Es ermöglicht schnelle, effiziente Untersuchungen sowohl von unbefleckten Zellen im Phasenkontrast als auch von GFP-markierten Zellen im Fluoreszenzkontrast. Es passt direkt in Ihr Gehäuse mit laminarer Luftströmung und kann direkt in einer sterilen Umgebung eingesetzt werden. Das Primovert ist einfach zu bedienen, und mit wenig Einrichtung ist das System sofort einsatzbereit.
  • Automatische Lichtquellenabschaltung (zusätzlich zur manuellen Ein-/Ausschaltfunktion): Primovert schaltet das Licht nach 15 Minuten automatisch ab – das spart Energie und schützt den Ständer
  • Modulare Beleuchtung: Halogen oder langlebige LED
  • Hochwertiges Material: Der Ständer besteht aus Metall und alle Bedienelemente sind mit einer speziellen, berührungsfreundlichen Gummimischung beschichtet
  • Universeller Phasenobjektträger (optional) für alle Objektive: Für die Anwenderfreundlichkeit gibt es einen Phasenring (Ph) für 10x, 20x und 40x. So muss die Position des Phasenobjektträgers beim Austausch von Objektiven nicht geändert werden. Das ist zeitsparend und wirtschaftlich
  • Größerer Arbeitsabstand durch einfache Entnahme des Kondensators, z. B. für Rollflaschen
  • Objektivanzeige zur schnellen Erkennung der Vergrößerung
  • Eingebauter Tragegriff
  • Preisgekröntes Design Das neue Primo Vert Invers Mikroskop konzentriert sich auf das Wesentliche: Exzellente Optik, hochwertige Materialien mit hoher Haltbarkeit, Anwenderfreundlichkeit und ansprechendes Design. Der Primo Vert eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen: Von Routinelaboren für die Live-Zellinspektion bis hin zu hochmodernen Forschungslabors, die neben Forschungsmikroskopen kompakte und zuverlässige Routinemodelle für die schnelle und effiziente Betrachtung lebender Zellen benötigen. Typische Anwendungen sind die Krebs- und HIV-Forschung, die Humangenetik, die Tier- und Pflanzengenetik sowie die Zellbiologie im Allgemeinen.
Spezifikation
Spezifikation
Objektive 4x Ph0, 10x Ph1, LD 20x Ph1, LD 40x Ph2 und Kondensator 0,4
20X, 40X
Zellbiologie, Zellwachstum und Gewebewachstum, Entwicklungsbiologie
LD-Kondensator 0,4 (WD: 55 mm)
LD plan-achromatisch, plan-achromatisch
Binokulares Fototubusmikroskop
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Carl Zeiss™ Binokular-Mikroskop Primo-Vert, Fototubus Durchl. -Hellfeld, Phasenkontrast, 4 Obj. > Binokulares Fototubusmikroskop