Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Photometer-System PC MultiDirect
Geeignet für Abwasser, Trinkwasser, Brauchwasser, wissenschaftliche Anwendungen, staatliche und private Labors, Universitäten und Forschungszentren, mobile Anwendungen
Marke:  Lovibond™ 210000
Artikelnummer. 10089841
  • 1520.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
  • Zweistrahl-Technologie und Interferenzfilter für höchste Genauigkeit
  • Eine Vielzahl vorprogrammierter Methoden
  • Langlebige, beständige LEDs als Lichtquellen
  • Aktualisierung neuer Methoden und Sprachen über das Internet (kostenlos)
  • Anwenderoberfläche
  • Speicher für 1000 Datensätze
  • Mobiltelefon
Spezifikation
Spezifikation
Photometer-System PC Multidirect
LED
Abwasser, Trinkwasser, Brauchwasser, wissenschaftliche Anwendungen, staatliche und private Labors, Universitäten und Forschungszentren, mobile Anwendungen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lovibond™ Tintometer™ Photometer-System PC MultiDirect >