Learn More
Cole-Parmer™ PFP7 Industrielles Flammenphotometer
Für die routinemäßige Bestimmung der Natrium-, Kalium-, Calcium-, Barium- und Lithiumkonzentration. Jenway™ PFP7 Industrielle Flammenphotometer gewährleisten dank einer feinen und groben Empfindlichkeitssteuerung gleichbleibend genaue Messungen.
Marke:  Cole-Parmer™ 83055-05
Artikelnummer. 11485059
  • 5650.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Für industrielle Analysen ausgelegt
  • Na-, K-, Li-, Ba- und Ca-Filter im Lieferumfang enthalten
  • Niedrige Temperaturen, Einkanal
  • Flammenausfallsicherung
  • Arbeitet mit Propan, Propan-Butan, Erdgas oder Flüssiggas
  • 3 Jahre Garantie
Spezifikation
Spezifikation
230 VAC
50/60 Hz
Photometer Flame of Industry
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ PFP7 Industrielles Flammenphotometer > Stromversorgung: 230 V, 50 Hz