Learn More
Brady™ X10 PHOTOLUM ARROW DISCS-HI
Marke:  Brady™ 263387
Artikelnummer. 11746875
  • 55.75 CHF / 1 Packung
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Spezifikation
PHOTOLUM ARROW DISCS-HI
10/Packung
0,60 mm
Bodenmarkierungspfeil (Nachleuchtend)
Starres, nachleuchtendes Aluminium
95 mm
-40 °C bis 110 °C
Grün
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ X10 PHOTOLUM ARROW DISCS-HI > Durchmesser:95mm