Learn More
Buerkle™ Photographie-Tablett mit Bodenrillen
Für den Transfer von Flüssigkeiten oder Gasen, um den Durchfluss freizugeben, zu blockieren oder die Durchflussrichtung zu ändern. Buerkle™ Zwei- und Dreiwegeventile sind aus PVDF oder PP/PE lieferbar und erfüllen verschiedenste Anforderungen.
Marke: Buerkle™
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PVDF: ausgezeichnete chemische Beständigkeit, transparent, lebensmittelgeeignet
- PP/PE: für industriellen Einsatz, rot/weiß
- Betriebstemperatur: PVDF: 0 bis 40 °C, PP/PE: 5 bis 40 °C
- Druckbeständig bis max. 1 bar
- Mit Montageplatte zur einfachen Installation
Spezifikation
Schlauch mit 7 bis 9 mm Durchmesser | |
40 °C | |
0 °C | |
2-Wege-Ventil |
Montageplatte | |
PVDF | |
6 mm |
Videos
-
Buerkle Two Way Valves
Topsellers raccords et connecteurs
DateigrößeVersion: 898.3 kB
Topsellers laboplast
DateigrößeVersion: 557.8 kB
Topsellers laboplast
DateigrößeVersion: 555.9 kB
Topsellers laboplast
DateigrößeVersion: 557.4 kB
Topsellers Fittings und Verbinder
DateigrößeVersion: 899.3 kB
Topsellers fittings and connectors
DateigrößeVersion: 898.2 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Photographie-Tablett mit Bodenrillen > Passend für Schlauchdurchmesser:7 bis 9mm; PVDF; Gesamtbreite:6mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur