Learn More
UVP PHOTODOCIT60 M26V
Dieses kompakte und kostengünstige Laborsystem eignet sich zum Erfassen, Drucken und Speichern von Farbbildern für die grundlegende Gel-Dokumentation. UVP Ultra Violet Product™ Photodoc-It Imaging System ist ein einfaches, eigenständiges, digitales Gel-Dokumentationssystem.
Marke:  UVP 97-0274-11
Artikelnummer. 11788356
  • 4070.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Beschreibung
  • DigiCam-Farbkamera mit einer Auflösung von 16 Megapixel
  • Die leichte, kompakte Haube bietet eine kompakte Dunkelkammer und ist jetzt mit einem neuen UV-blockierenden Sichtfenster ausgestattet
  • Das UV-Transilluminator-Tischgerät liefert UV-Licht mit Hintergrundbeleuchtung; es stehen mehrere Labortischmodelle zur Auswahl
  • Der Farbdrucker erzeugt schnell und kostengünstig Farbausdrucke von 4 in. x 6 in in Laborqualität
  • Ethidiumbromid-Filter für fluoreszierende gefärbte Gele
  • Ein Zahlenschloss sichert die Kamera in der Dunkelkammer
  • Gefärbte Gele lassen sich mit der UV-Fluoreszenz des kompakten UV-Transilluminators beleuchten
  • Der Ethidiumbromid-Emissionsfilter, der sich in der Haube befindet, ist leicht gegen andere Filtertypen austauschbar
  • Erfassung brillanter Farbbilder mit der hochauflösenden digitalen Megapixel-Farbkamera
  • Anzeigen von Bildern über das Viewer-Fenster
  • Speichern von Bildern auf der Speicherkarte (min. 4 GM) oder Sofortausdruck der Bilder über den im Lieferumfang des Systems enthaltenen Fotodrucker in Laborqualität
  • Die Kamera kann über ein USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an einen PC angeschlossen werden, um Bilder zu übertragen
  • Die folgenden Tischgerät-UV-Transilluminatoren sind verfügbar:
    • M-20V: 302 nm UV, 20 x 20 cm-Filter
    • LM-20, 302/365 nm UV, 20 x 20-cm-Filter
    • M-26V, 302 nm UV, 21x 26 cm-Filter
    • LM-26, 302/365 nm UV, 21 x 26-cm-Filter
Spezifikation
Spezifikation
230 V
Transilluminator
M-26 Transilluminator
Digital, 16 MP
Fluoreszierende Gele
EtBr rot
Kamera, Haube, Emissionsfilter, Transilluminator, Farbdrucker, Tinte, Papier, Kombinationsschloss
302 nm
432 x 337 x 241 mm
Gel-Bildgebungssystem
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP PHOTODOCIT60 M26V > 230 V, 302 nm