Learn More
Phosphorwolframsäurehydrat, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11349247
Zum Warenkorb hinzufügen
Phosphorwolframsäurehydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349247
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
500g
Artikelnummer. 11349247
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040116.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Phosphatierungssäure wird als Katalysator für die Hydrolyse von Propen zur Herstellung von 2-Propanol verwendet. Sie ist an der heterogenen Katalysereaktion beteiligt, um Propen aus 2-Propanol und Methanol aus Kohlenwasserstoffen herzustellen. Ihre Ethanollösung wird sowohl in der Biologie als auch zur Fällung von Proteinen verwendet. Sie wird verwendet, um verschiedene Arten von Farbstoffen wie Grundfarbstoffe und Triphenylmethanfarbstoffe zu fällen. In der Histologie wird sie zum Färben von Zellproben verwendet. Sie wird in der gravimetrischen Analyse von Kalium in der analytischen Chemie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12067-99-1
MDL-Nummer MFCD00041964
Synonym Tungstophosphoric acid
Spezifikation
Aussehen Weißes bis weißgraues Pulver
Chemischer Name oder Material Phosphotungstic acid hydrate
Farbe Weiß
Dichte 2,852g/cm3 bei 20 °C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Summenformel P2O5·24WO3·xH2O
Physikalische Form Pulver
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol and ether
Formelmasse 5706.35 (Anhydrous)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ09L036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number040116.36,040116.14,040116.22
ChargennummerQ09L035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number040116.36,040116.14,040116.22
ChargennummerP07L062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2025 Catalog Number040116.36,040116.14,040116.22
ChargennummerP07L061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2025 Catalog Number040116.36,040116.14,040116.22
ChargennummerN14L047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/02/2025 Catalog Number040116.36,040116.14,040116.22
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphotungstic acid hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phosphotungstic acidhydrate
Name des Produkts
Phosphorwolframsäurehydrat, Thermo Scientific Chemicals >