Learn More
Phosphotungstic Acid, 44-hydrate, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10220041
Phosphotungstic Acid, 44-hydrate, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10220041
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
Artikelnummer. 10220041
Marke: Thermo Scientific Acros 417930250
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphotungstic acid, 44-hydrate
Farbe Weiß bis gelb
CAS 12067-99-1
Schwermetalle (als Pb) 50ppm max.
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Summenformel 24WO3·44H2O
Strukturformel 24WO3·44H2O
Physikalische Form Kristallpulver
MDL-Nummer MFCD00149916
Merck Index 15, 7476
Synonym PTA
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practical insoluble: 0.02% max.
Formelmasse 6498.96
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphotungstic acid, 44-hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phosphotungstic Acid, 44-hydrate, Thermo Scientific™ >