Learn More
Phosphor(V)-oxybromid, 98 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11488660
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Phosphor(V)-oxybromid, 98 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488660
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11488660
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 056135.06
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Zur Verwendung als chemisches Zwischenprodukt
As a chemical intermediate.Phosphorus(V) oxybromide is used as a brominating agent in the synthesis of 2,4,6-tribromopyrimidine and bromoheterocyclic compounds. It is used in the phosphorus flame retardant and phosphorus activators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-59-5
Summenformel Br3OP
Molekulargewicht (g/mol) 286.685
MDL-Nummer MFCD00036298
InChI-Schlüssel UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphorus oxybromide, phosphoric tribromide, phosphoryl bromide, phosphoryl tribromide, phosphorusoxybromide, phosphorus v oxybromide, unii-h98h8y87qq, phosphorousoxybromide, phosphoroyl tribromide, pobr3
PubChem CID 24613
SMILES O=P(Br)(Br)Br
Spezifikation
Siedepunkt 189°C
Chemischer Name oder Material Phosphorus(V) tribromide oxide
Schmelzpunkt 56°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Klumpen
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 98% min.
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water. Soluble in ether,carbon disulfide,benzene,chloroform and sulfuric acid.
Formelmasse 286.73
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 2.822
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphorus(V) oxybromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phosphorus oxybromide
Name des Produkts
Phosphor(V)-oxybromid, 98 % min., Thermo Scientific Chemicals >