Learn More
Phosphor(V)-oxid, ACS, 98 % min., Thermo Scientific Chemicals
Zur Verwendung als Trocknungs- und Entwässerungsmittel, als Kondensationsmittel in der organischen Synthese, in der Zuckerraffination
30.10 CHF - 416.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1314-56-3 |
---|---|
Summenformel | O5P2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 141.94 |
MDL-Nummer | MFCD00011440 |
InChI-Schlüssel | DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone |
SMILES | O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11366038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010524.18 |
50 g |
30.10 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11386038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010524.36 |
500 g |
114.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11376038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010524.57 |
4 x 500 g |
416.00 CHF
2000 Gramm |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Used as a drying and dehydrating agent, condensation reagent in organic synthesis and a laboratory reagent. Used in sugar refining, and in fire extinguishing. Phosphorus pentoxide in DMSO forms Onodera reagent, which oxidizes alcohols. Capable of converting mineral acids to anhydrides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1314-56-3 | |
141.94 | |
DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N | |
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3 |
O5P2 | |
MFCD00011440 | |
tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone |
Spezifikation
Phosphorus(V) oxide | |
Weiß | |
98% min. | |
MFCD00011440 | |
DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N | |
tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone | |
141.94 | |
Geruchsneutral |
1314-56-3 | |
Pulver | |
O5P2 | |
Phosphoric anhydride, Phosphoric oxide | |
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3 | |
141.94 | |
ACS | |
White powder |
Sicherheit und Handhabung
H314-H318:Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere AugenschädenVerursacht schwere Augenschäden.
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:8; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 215-236-1