Learn More
Phosphor(V)-oxid, 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1314-56-3 | O5P2 | 141.94 g/mol
33.15 CHF - 483.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1314-56-3 |
---|---|
Summenformel | O5P2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 141.94 |
MDL-Nummer | MFCD00011440 |
InChI-Schlüssel | DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone |
SMILES | O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11433880
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089966.09 |
10 g |
33.15 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11423880
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089966.22 |
100 g |
138.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11413880
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089966.36 |
500 g |
483.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Phosphorus(V) oxide is used as a drying and dehydrating agent, a condensation reagent in organic synthesis and a laboratory reagent. It is also used in sugar refining and in fire extinguishing. Phosphorus pentoxide in DMSO forms an Onodera reagent which oxidizes alcohols. It is capable of converting mineral acids to anhydrides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1314-56-3 | |
141.94 | |
DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N | |
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3 |
O5P2 | |
MFCD00011440 | |
tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone |
Spezifikation
360°C (sublimation) | |
340°C | |
Weiß | |
99.99% | |
MFCD00011440 | |
DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N | |
tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone | |
141.94 | |
Moisture sensitive |
Phosphorus(V) oxide | |
1314-56-3 | |
Pulver | |
O5P2 | |
Soluble in sulfuric acid. Insoluble in acetone and ammonia. Decomposes in water. | |
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3 | |
141.94 | |
Geruchsneutral | |
2.39 g/cm3 at 20°C |
Sicherheit und Handhabung
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:8; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 215-236-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TH3945000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen