Learn More
Phosphor(V)-bromid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7789-69-7 | Br5P | 430.494 g/mol
95.60 CHF - 1035.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7789-69-7 |
---|---|
Summenformel | Br5P |
Molekulargewicht (g/mol) | 430.494 |
MDL-Nummer | MFCD00011437 |
InChI-Schlüssel | QRKVRHZNLKTPGF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | phosphorus pentabromide, phosphorane, pentabromo, unii-3d9wis0bqw, pentabromophosphorane, phosphorus v bromide, 3d9wis0bqw, pentabromo, phosphorpentabromid, phosphoruspentabromide, phosphorouspentabromide |
PubChem CID | 62678 |
IUPAC-Name | Pentabrom-$l^{5}-Phosphan |
SMILES | P(Br)(Br)(Br)(Br)Br |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11400667
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22481.14 |
25 g |
95.60 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11410667
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22481.22 |
100 g |
256.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11420667
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22481.36 |
500 g |
1035.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Phosphorus(V) bromide, is used in organic chemistry to convert carboxylic acids to acyl bromides
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenPhosphor(V)-bromid wird in der organischen Chemie zur Umwandlung von Carbonsäuren in Acylbromide verwendet
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Chemische Identifikatoren
7789-69-7 | |
430.494 | |
QRKVRHZNLKTPGF-UHFFFAOYSA-N | |
62678 | |
P(Br)(Br)(Br)(Br)Br |
Br5P | |
MFCD00011437 | |
phosphorus pentabromide, phosphorane, pentabromo, unii-3d9wis0bqw, pentabromophosphorane, phosphorus v bromide, 3d9wis0bqw, pentabromo, phosphorpentabromid, phosphoruspentabromide, phosphorouspentabromide | |
Pentabrom-$l^{5}-Phosphan |
Spezifikation
105°C to 107°C (decomposition) | |
∽105°C (decomposition) | |
Br5P | |
UN2691 | |
14,7350 | |
Reacts with water. | |
P(Br)(Br)(Br)(Br)Br | |
430.494 | |
430.5 | |
Acrid |
Phosphorus(V) bromide | |
7789-69-7 | |
MFCD00011437 | |
3903332 | |
phosphorus pentabromide, phosphorane, pentabromo, unii-3d9wis0bqw, pentabromophosphorane, phosphorus v bromide, 3d9wis0bqw, pentabromo, phosphorpentabromid, phosphoruspentabromide, phosphorouspentabromide | |
QRKVRHZNLKTPGF-UHFFFAOYSA-N | |
Pentabrom-$l^{5}-Phosphan | |
62678 | |
95% | |
Moisture sensitive |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:PHOSPHORPENTABROMID
missing translation for 'einecsNumber' : 232-186-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Phosphorus(V) bromide
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Phosphorus pentabromide