Learn More
Phosphortribromid, 1.0 M Lösung in Dichlormethan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Acros 382061000
96.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10108072
  • 100.86 CHF / 100 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
Spezifikation
Spezifikation
Phosphorus tribromide
7789-60-8, 75-09-2
Flüssigkeit
Br3P
MFCD00011436
phosphorus tribromide, phosphorous tribromide, tribromophosphine, phosphorus iii bromide, phosphorous bromide, pbr3, phosphorus bromide, phosphorus bromide pbr3, unii-58r3866pua, tribro-mophosphine
P(Br)(Br)Br
270.69
270.69
AcroSeal™ Glasflasche
1.4880g/mL
1.0M Solution in Dichloromethane
Farblos bis hellgelb
100 mL
PBr2
15, 7469
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Tribromophosphan
24614
0.9 to 1.1M
1.488
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0455588 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number382061000,382068000
ChargennummerA0471008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number382061000,382068000
ChargennummerA0466487 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/10/2024 Catalog Number382061000
ChargennummerA0445167 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/02/2024 Catalog Number382061000,382068000
ChargennummerA0455588 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/09/2023 Catalog Number382061000,382068000
Name des Produkts
Phosphortribromid, 1.0 M Lösung in Dichlormethan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals > 100 ml; AcroSeal Glasflasche in Zinndose