Learn More
Phosphorstandard, 1000 mg/l in H2O, (Qualität: Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11498789 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
125 ml, Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Click to view available options
Menge:
30 mL
125 ml
250 mL
500 mL
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Poly-Flasche
Includes
NIST-konformes rückführbares Analysezertifikat gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Richtlinie 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
P1000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-76-1, 7732-18-5
Summenformel H6NO4P
Molekulargewicht (g/mol) 115.03
MDL-Nummer MFCD00003396
InChI-Schlüssel LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
SMILES N.OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorus Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS Min. % 0.1, 99.9
Menge 125 ml
CAS Max. % 0.1, 99.9
Analysenzertifikat Analysezertifikat beinhaltet bis zu 30 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion).
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Typ Certified Reference Material
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Lösungsmittel oder Matrix H2O
Zur Verwendung mit (Anwendung) AA, ICP
IUPAC-Name Phosphorsäureamin
Güte Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Konzentration     Kat.Nr.
H2O    1.000 μg/mL    PLP9-2Y, -2T, -2X    10.000    PLP9-3Y, -3X
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phosphorstandard, 1000 mg/l in H2O, (Qualität: Assurance Grade), SPEX CertiPrep™ >