Learn More
Phosphorpentoxid, reinst, SLR, Fisher Chemical
24.35 CHF - 95.40 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1314-56-3 |
---|---|
Summenformel | O5P2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 141.94 |
MDL-Nummer | MFCD00011440 |
InChI-Schlüssel | DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone |
SMILES | O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11498742
|
Fisher Chemical
P/2960/48 |
100 g | N/A | ||||||
10468220
|
Fisher Chemical
P/2960/50 |
250 g | N/A | ||||||
10478220
|
Fisher Chemical
P/2960/53 |
500 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
1314-56-3 | |
141.94 | |
DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N | |
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3 |
O5P2 | |
MFCD00011440 | |
tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone |
Spezifikation
340°C | |
Weiß | |
Fest | |
MFCD00011440 | |
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3 | |
141.94 | |
Kunststoffpulverbehälter |
1314-56-3 | |
1 | |
O5P2 | |
DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N | |
tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone | |
141.94g/mol | |
1.3mbar 388 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Phosphorus pentoxide
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phosphorpentoxid, reinst, SLR, Fisher Chemical