Learn More
Phosphorpentoxid, ≥ 98 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10420351
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Phosphorpentoxid, ≥ 98 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10420351 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10420351
Marke: Thermo Scientific Acros 315822500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1314-56-3 | O5P2 | 141.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-56-3
Summenformel O5P2
Molekulargewicht (g/mol) 141.94
MDL-Nummer MFCD00011440
InChI-Schlüssel DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phosphoric anhydride
IUPAC-Name tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorus pentoxide
Schmelzpunkt 340.0°C to 360.0°C
Namenshinweis 98+%
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 98+%
Strukturformel P2O5
UN-Nummer 1807
Fieser 01,871; 07,291; 10,319; 14,151; 15,267
Merck Index 15, 7467
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 85% (20°C); reacts forming h3po4 with evol.of heat.
Formelmasse 141.94
Reinheit (%) ≥98%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Dichte 2.39
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472708 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number315822500,315820010
ChargennummerA0465528 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2024 Catalog Number315822500,315820010
ChargennummerA0465527 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2024 Catalog Number315822500,315820010
ChargennummerA0459268 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2024 Catalog Number315822500,315820010
ChargennummerA0453435 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number315822500,315820010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphorus pentoxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phosphorus pentoxide
Name des Produkts
Phosphorpentoxid, ≥ 98 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >