Learn More
Phosphorpentachlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-13-8
Summenformel Cl5P
MDL-Nummer MFCD00011439
InChI-Schlüssel UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphorus pentachloride, phosphorus v chloride, pentachlorophosphorane, phosphorane, pentachloro, pcl5, phosphorous pentachloride, phosphorpentachlorid, phosphoric perchloride, phosphorus perchloride, unii-0ex753tydu
PubChem CID 24819
ChEBI CHEBI:30335
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Phosphorpentachlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals