Learn More
Phosphoroxybromid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10763614
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Phosphoroxybromid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10763614 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10763614
Marke: Thermo Scientific Acros 388450100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7789-59-5 | Br3OP | 286.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-59-5
Summenformel Br3OP
Molekulargewicht (g/mol) 286.69
InChI-Schlüssel UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphorus oxybromide, phosphoric tribromide, phosphoryl bromide, phosphoryl tribromide, phosphorusoxybromide, phosphorus v oxybromide, unii-h98h8y87qq, phosphorousoxybromide, phosphoroyl tribromide, pobr3Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24613
SMILES O=P(Br)(Br)Br
Spezifikation
Siedepunkt 192.0°C
Chemischer Name oder Material Phosphorus oxybromide
Schmelzpunkt 56.0°C
Farbe Braun-grau bis farblos
Physikalische Form Kristalle oder Schmelzmasse
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 94% min. (Argentometry)
Merck Index 15,746
Formelmasse 286.69
Reinheit (%) 95%
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466839 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/05/2025 Catalog Number388450100,388451000,388450250
ChargennummerA0466839 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number388450100,388451000,388450250
ChargennummerA0463818 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2024 Catalog Number388450100,388451000,388450250
ChargennummerA0461231 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2024 Catalog Number388450100,388451000,388450250
ChargennummerA0447276 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/12/2023 Catalog Number388450100,388451000,388450250
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphorus oxybromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Phosphoroxybromid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >