Learn More
Phosphor(III)-fluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15481537
Phosphor(III)-fluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481537
50 g, Ampulle
Click to view available options
Menge:
50 g
Verpackung:
Ampulle
Artikelnummer. 15481537
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039525.18
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt -101.5°C
Chemischer Name oder Material Phosphorus(III) fluoride
Schmelzpunkt -151.5°C
CAS 7783-55-3
Farbe Farblos
Physikalische Form Gas, verpackt in nicht umkehrbarer Flasche
Menge 50 g
Summenformel F3P
MDL-Nummer MFCD00040325
UN-Nummer UN1955
Merck Index 14,7359
Synonym phosphorus trifluoride, trifluorophosphine, phosphorous fluoride, phosphorous trifluoride, phosphorus fluoride, trifluorophosphin, unii-496073dybf, phosphorus iii fluoride, pf3, trifluoridophosphorus
InChI-Schlüssel WKFBZNUBXWCCHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES FP(F)F
IUPAC-Name Trifluorphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 87.969
PubChem CID 62665
ChEBI CHEBI:30205
Formelmasse 87.97
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 3.907 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU30J011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number039525.18
ChargennummerQ18J051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2023 Catalog Number039525.18
ChargennummerY01I001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2022 Catalog Number039525.18
ChargennummerZ06D033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number039525.18
ChargennummerR12D033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number039525.18
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phosphor(III)-fluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >