Learn More
Phosphorsäure-Lösung, ≥50%, Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phosphorsäurelösung |
pH | Sauer |
Farbe | Farblos |
CAS | 7664-38-2 |
Dichte | 1.335 g/cu.cm |
Verpackung | Poly-Flasche |
Menge | 1 l |
Summenformel | H3O4P |
Strukturformel | H2PHO3 |
Physikalische Form | Flüssig |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phosphorsäure-Lösung, ≥50%, Honeywell™ Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur