Learn More
Phosphorsäure, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15621980
Phosphorsäure, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15621980 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Artikelnummer. 15621980
Marke: Honeywell-Fluka 215112500G
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
0.99
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13598-36-2
Summenformel H3O3P
MDL-Nummer MFCD00137258
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphonsäure
Dichte 1.651 g/ml bei 25 °C
Menge 500 g
UN-Nummer 2834
Formelmasse 82 mol
Reinheit (%) 99 %
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phosphorsäure, Honeywell Fluka™ >