Learn More
Phosphorsäure, ULTREX™ II Reinstreagenz, J.T. Baker™ Artikelnummer.: 15528384
Phosphorsäure, ULTREX™ II Reinstreagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15528384
50 g, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
50 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Artikelnummer. 15528384
Marke: Avantor J.T.Baker 690804
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzien für die kritische Elementaranalyse bei Konzentrationen von unter 10 ppt (parts per trillion, Teilchen pro Billion) von bis zu 65 Elementen
    Zur Verwendung in der ICP (Spektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma), Spurenmetallanalyse, Arzneimittelherstellung oder den Einsatz in der Forschung & Entwicklung; nicht für TSCA-Bestände
Specifica
Chemischer Name oder Material Phosphorsäure
CAS 7664-38-2
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.69 kg
Menge 50 g
Summenformel H3O4P
Synonym Orthophosphorsäure, o-Phosphorsäure, Phosphorsäure, Weiß, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
InChI-Schlüssel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OP(=O)(O)O
IUPAC-Name Phosphorsäure
Molekulargewicht (g/mol) 97.994
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Formelmasse 98
Güte ULTREX™ II Ultrapure Reagenz
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Phosphorsäure, ULTREX™ II Reinstreagenz, J.T. Baker™ >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato