Learn More
Phosphorsäure - Triethylamin 1:1 Lösung, Honeywell™ Fluka™ Artikelnummer.: 15678290
Phosphorsäure - Triethylamin 1:1 Lösung, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15678290 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
100 ml, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 ml
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 15678290
Marke: Honeywell-Fluka 03388100ML
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für HPLC, 2M:2M Konzentrat, in H2O
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorsäure - Triethylamin 1:1 Lösung
CAS 35365-94-7
Dichte 1.09 g/ml bei 20 °C
Verpackung Glasflasche
Menge 100 ml
Summenformel C6H18NO4P
Strukturformel N(CH2(CH3)3 · H3PO4
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00067475
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Triethylaminphosphat, Triethylammoniumphosphat, Triethylamin-Phosphat 1:1, N,N-Diethylethanamin; Phosphorsäure, Phosphorsäure, Triethylamin, Ethanamin, n,n-Diethyl-, Phosphat, Ethanamin, n,n-Diethyl-, Phosphat 1:?, Ethanamin, n,n-Diethyl-, Phosphat 1: 1, teap, acmc-20aj7n
InChI-Schlüssel UNXNGGMLCSMSLH-UHFFFAOYSA-N
SMILES OP(O)(O)=O.CCN(CC)CC
IUPAC-Name N,N-Diethylethanamin; Phosphorsäure
Molekulargewicht (g/mol) 199.19
PubChem CID 61946
Formelmasse 199.19 mol
Name des Produkts
Phosphorsäure - Triethylamin 1:1 Lösung, Honeywell™ Fluka™ >