Learn More
Phosphorsäure, TraceSELECT™ Ultra, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
Beschreibung
TraceSELECT™ Ultra und TraceSELECT
- Ultrareine Säuren, Basen und Salze für die Verhüttung und Nassverdau in der Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalyse
- Die Probenvorbereitung für die Spurenanalyse erfordert Reagenzien höchster Reinheit. Unsere TraceSELECT Ultra-Produkte für die Ultraspurenanalyse bei ppb- und sogar ppt-Konzentrationen werden durch Destillation unter Siedepunkt hergestellt
- Die Säuren, Basen und Salze der TraceSELECT Serie wurden für die Probenvorbereitung und -analyse im ppb-Spurenbereich (μ g/kg) entwickelt
- Verpackt in hochwertigen Behältern, die für jedes Produkt geeignet sind
- Die Reagenzien werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und abgefüllt
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phosphorsäure |
Dichte | 1.685 g/ml bei 25 °C |
Dampfdruck | 2.2mmHg (20 °C), 5 mmHg (25 °C) |
Menge | 1 l |
Strukturformel | H3PO4 |
UN-Nummer | UN1805 |
Beilstein | 1921286 |
Formelmasse | 98 mol |
Reinheit (%) | ≥85 % (T), ≥85 % |
Güte | TraceSELECT™ Ultra |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phosphorsäure, TraceSELECT™ Ultra, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur