Learn More
Phosphorsäure, Puriss, p.a., kristallisiert, ≥99,0 % (T), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15627160
Verfügbar ab: 17-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Phosphorsäure, Puriss, p.a., kristallisiert, ≥99,0 % (T), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15627160 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
500 g, Glasflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15627160
Marke: Honeywell-Fluka 79622500G
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Puriss. p.a., kristallisiert, ≥ 99.0 % (T)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-38-2
Summenformel H3O4P
Molekulargewicht (g/mol) 97.994
MDL-Nummer MFCD00011340
InChI-Schlüssel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Orthophosphorsäure, o-Phosphorsäure, Phosphorsäure, Weiß, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-Name Phosphorsäure
SMILES OP(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorsäure
Namenshinweis puriss. p.a., kristallisiert, ≥99.0 % (T)
Schmelzpunkt ∼40 °C (Literatur)
Siedepunkt 158 °C (Literatur)
CAS Min. % ≥90.0000%
CAS Max. % ≤100.0000%
Dichte 1.685 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 2.2mmHg (20 °C), 5 mmHg (25 °C)
Menge 500 g
Strukturformel H3PO4
UN-Nummer UN3453
Beilstein 1921286
Formelmasse 98
Reinheit (%) ≥99%
Güte Puriss. p.a.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphoric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Orthophosphoric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phosphorsäure, Puriss, p.a., kristallisiert, ≥99,0 % (T), Honeywell Fluka™ >