Learn More
Phosphorsäure, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Arzneib. Arzneibuch, 85.0-88.0 %, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15640710
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Phosphorsäure, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Arzneib. Arzneibuch, 85.0-88.0 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15640710 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 l, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 l
10 L
4 x 2.5 l
45 kg
4 x 5 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
4 Stück
45 Kilogramm
5 Liter
6 Stück
Artikelnummer. 15640710
Marke: Honeywell-Fluka 041071L
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, NF, Ph. Eur., 85.0 bis 88.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-38-2
Summenformel H3O4P
Molekulargewicht (g/mol) 97.994
MDL-Nummer MFCD00011340
InChI-Schlüssel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Orthophosphorsäure, o-Phosphorsäure, Phosphorsäure, Weiß, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-Name Phosphorsäure
SMILES OP(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorsäure
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, NF, FCC
Konzentration 85 bis 88.0 %
Dichte 1.685 g/ml bei 25 °C
Dampfdruck 5 mmHg (25 °C), 2.2 mmHg (20 °C)
Menge 1 l
Strukturformel H3PO4
UN-Nummer 1805
Beilstein 1921286
Formelmasse 98 mol
Güte puriss.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerM1240 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/04/2023 Artikelnummer04107-1L,04107-2.5L,04107-45KG,04107-4X2.5L,04107-5L
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphoric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Orthophosphoric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phosphorsäure, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Arzneib. Arzneibuch, 85.0-88.0 %, Honeywell Fluka™ >