Learn More
Phosphorsäure, ACS-Reagenz, ≥85 Gew.-% in H2O, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
2.5 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phosphorsäure |
Namenshinweis | ACS-Reagenz,≥85 vol. % in H2O |
Schmelzpunkt | ∼40 °C (Literatur) |
Siedepunkt | 158 °C |
CAS Min. % | ≥70.0000%, ≥10.0000% |
CAS Max. % | <90.0000%, <20.0000% |
Dichte | 1.685 g/ml bei 25 °C (Lit.) |
Verpackung | Poly-Flasche |
Menge | 2.5 l |
Strukturformel | H3PO4 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Phosphoric acid
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Orthophosphoric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phosphorsäure, ACS-Reagenz, ≥85 Gew.-% in H2O, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur