Learn More
Molybdatophosphorsäure-Hydrat, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15612160
Molybdatophosphorsäure-Hydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15612160 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 15612160
Marke: Honeywell-Fluka 221856100G
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51429-74-4
Summenformel H3Mo12O40P
Molekulargewicht (g/mol) 1825.40
MDL-Nummer MFCD00149913
InChI-Schlüssel FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphomolybdänsäurehydrat
Dichte 1.62 g/ml bei 25 °C
Menge 100 g
Strukturformel H3[P(Mo3O10)4] · xH2O
UN-Nummer 3084
IUPAC-Name Phosphorsäuredodekamolybdänhexatriacontaoxidandiid
Formelmasse 1825.25 g/mol (wasserfreie Basis)
Güte ACS-Reagenz
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molybdatophosphorsäure-Hydrat, Honeywell Fluka™ >