Learn More
Phosphormolybdänsäure, 20 Gew.%-Lösung in Ethanol, Thermo Scientific Chemicals
48.24 CHF - 111.56 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphomolybdic acid
Farbe Grün bis Gelb
Namenshinweis 20 wt% solution in ethanol
Dichte 0.9400 g/mL
CAS 64-17-5
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10550362
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
368621000
100 mL
48.24 CHF
100 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10590542
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
368625000
500 mL
111.56 CHF
500 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
Spezifikation
Spezifikation
Phosphomolybdic acid
20 wt% solution in ethanol
64-17-5
94%
H3Mo12O40P
Lösung
13, 7428
FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
Phosphorsäuredodekamolybdänhexatriacontaoxidandiid
1825.25
Grün bis Gelb
0.9400 g/mL
Kunststoffflasche
5°C
H3[P(Mo3O10)4]
MFCD00149913
Molybdophosphoric acid
[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
1825.40
19 to 21%
Videos
Safety and Handling
Mehr anzeigen
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Phosphormolybdänsäure, 20 Gew.%-Lösung in Ethanol, Thermo Scientific Chemicals