Learn More
Melford Phosphogluconic Acid
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
79.55 CHF - 544.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Phosphogluconic Acid Trisodium Salt Dihydrate |
---|---|
CAS | 57775-17-4 |
Summenformel | C6H10Na3O10P-2H2O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30018670
|
Melford
P20350-0.1 |
100 mg |
79.55 CHF
100 Milligramm |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30018671
|
Melford
P20350-0.5 |
500 mg |
343.00 CHF
500 Milligramm |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30018672
|
Melford
P20350-1.0 |
1 g |
544.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
- CAS Number: 53411-70-4
- Molecular Formula: C6H10O10PNa3 2H2O
- Molecular Weight: 378.11
Spezifikation
6-Phosphogluconic Acid Trisodium Salt Dihydrate | |
57775-17-4 | |
C6H10Na3O10P-2H2O |