Learn More
Melford Phosphogluconic Acid
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
Marke:  Melford P20350-0.1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30018670
  • 79.55 CHF / 100 Milligramm
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
  • CAS Number: 53411-70-4
  • Molecular Formula: C6H10O10PNa3 2H2O
  • Molecular Weight: 378.11
Spezifikation
Spezifikation
6-Phosphogluconic Acid Trisodium Salt Dihydrate
57775-17-4
C6H10Na3O10P-2H2O