Learn More
Phosphoenolbrenztraubensäure-Mono(Cyclohexylammonium)salz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11489533
Zum Warenkorb hinzufügen
Phosphoenolbrenztraubensäure-Mono(Cyclohexylammonium)salz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489533
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11489533
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12385.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10526-80-4 | C9H18NO6P | 267.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10526-80-4
Summenformel C9H18NO6P
Molekulargewicht (g/mol) 267.22
MDL-Nummer MFCD00036375
InChI-Schlüssel VHFCNZDHPABZJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanamine 2-phosphonooxy acrylate, phosphoenolpyruvic acid cyclohexylammonium salt, 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, compd. with cyclohexanamine 1:1, cyclohexylamine; phosphoenolpyruvic acid, phosphoenolpyruvic acid cyclohexylamine salt, phosphoenolpyruvic acid, cyclohexylammonium salt, cyclohexanamine; 2-phosphonooxyprop-2-enoic acid, phospho enol pyruvic acid cyclohexylammonium salt, phosphoenolpyruvic acid monocyclohexylammonium salt
PubChem CID 82702
IUPAC-Name Cyclohexanamin;2-phosphonooxyprop-2-ensäure
SMILES NC1CCCCC1.OC(=O)C(=C)OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphoenolpyruvic acid mono (cyclohexylammonium) salt
Schmelzpunkt ∼140°C (decomposition)
Menge 1 g
Formelmasse 267.22
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10242468 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2022 Catalog NumberA12385.06,A12385.03,A12385.14
Chargennummer10102586 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12385.06,A12385.03,A12385.14
Chargennummer10226099 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12385.06,A12385.03,A12385.14
Name des Produkts
Phosphoenolbrenztraubensäure-Mono(Cyclohexylammonium)salz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >