Learn More
Phosphinsäure, puriss p.a., 50 % (T), Honeywell™ Artikelnummer.: 15600530
Phosphinsäure, puriss p.a., 50 % (T), Honeywell™
Artikelnummer. 15600530 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
100 ml, Poly-Flasche, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 ml
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 15600530
Marke: Honeywell Research Chemicals 00651100ML
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Aussehen Flüssig
Chemischer Name oder Material Phosphonsäure
pH 1 (bei 20 °C)
Farbe Farblos
CAS 6303-21-5
Material 0.5
Schmelzpunkt < bis 25 °C
Siedepunkt 108 °C
Dichte 1.206 g/ml bei 20 °C
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 30 MPa bei 20 °C
Menge 100 ml
Summenformel H3O2P
Strukturformel H3PO2
MDL-Nummer MFCD02183592
UN-Nummer UN3264
Synonym Hypophosphit-Ion, Hypophosphorsäure, Phosphinsäure, Ion 1-, Hydroxyphosphanon, Hydroxidophosphor, Perfluoralkyl c6-c12-Phosphonsäure, Diperfluoralkyl-C6-C12-Phosphinsäure, E5-Phosphanon, Perfluor-c6-c12-Ethylhydrogenphosphat, hydroxy-, e5-phosphanone, perfluoro-c6-c12 ethyl hydrogen phosphate
InChI-Schlüssel ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[PH2]=O
IUPAC-Name Phosphonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 66.00
PubChem CID 22497
ChEBI CHEBI:36363
Formelmasse 66 mol
Reinheit (%) 50 % (T)
Güte Puriss. p.a.
Name des Produkts
Phosphinsäure, puriss p.a., 50 % (T), Honeywell™ >