Learn More
Thermo Scientific™ Phosphat-Citrat-Puffer (5-fach)
Wird als Substratpuffer in Immunoassays verwendet. Es wird in der SDS PAGE-Elektrophorese verwendet.
Marke:  Thermo Scientific™ J62982.AE
65.61 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15415269
  • 67.30 CHF / 100 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
Kunststoffflasche
Umgebungstemperaturen
Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP06L007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/03/2025 Catalog NumberJ62982.AE
ChargennummerN21K014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog NumberJ62982.AK,J62982.AE
ChargennummerX20J015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog NumberJ62982.AK,J62982.AE
ChargennummerN28I038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2023 Catalog Number
ChargennummerX28I021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2022 Catalog Number
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Phosphat-Citrat-Puffer (5-fach) > 100 ml