Learn More
Phosphatase-Puffer 1 (5X)
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62267.AK
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Rezeptur: 100 mM Tris (pH 7.5) und 100 mM Magnesiumchlorid
Spezifikation
100mM Tris (pH 7.5) and 100mM magnesium chloride | |
250 mL | |
Flüssig |
Umgebungstemperaturen | |
Phosphatase buffer 1 (5X) |
Nur für Forschungszwecke