Learn More
Invitrogen™ Phospha-Light™ SEAP Reporter Gene Assay System
Chemoilumineszenz-Reportergen-Assay für den empfindlichen Nachweis von sezernierter humaner plazentaler alkalischer Phosphatase, die als Reporterprotein verwendet wird.
640.00 CHF - 11240.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | System für das Reportergen-Assay für sezernierte humane plazentare alkalische Phosphatase |
---|---|
Nachweisverfahren | Chemolumineszenz |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Luminometer (Mikrotiterplatte) |
Assay | Reporter-Assay |
Inhalt und Lagerung | Dieses Kit enthält das Substrat, die erforderlichen Puffer, den Verstärker und die Kontrolle der plazentaren alkalischen Phosphatase. Lagern Sie das Produkt bei 4 °C. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12664275
|
Invitrogen™
T1016 |
10.000 Assays |
11240.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12654275
|
Invitrogen™
T1015 |
400 Assays |
640.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12674275
|
Invitrogen™
T1017 |
1200 Assays |
1646.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Der Nachweis des sezernierten Reporters ermöglicht die Analyse, ohne wertvolle Zellen zu zerstören.
- Der große Dynamikbereich des Assays alkalischer Phosphatase ermöglicht dem Anwender die präzise Messung des Enzympegels in einem Bereich von Femtogramm bis Nanogramm.
- Die Empfindlichkeit des Assays ist 100- bis 1.000-fach besser als bei isotopischennicht isotopischen Assays für Chloramphenicol-Acetyltransferase (CAT) oder bei kolorimetrischenFluoreszenz-Assays für -Galactosidase Dieser Assay bietet somit eine höhere Empfindlichkeit als vergleichbare Assays..
- Der hochempfindliche Assay mit großem Dynamikbereich ermöglicht den Nachweis hoher und niedriger Reportermengen, ohne die Probe mehrfach verdünnen zu müssen.
- Das nicht radioaktive Reporter-Genassay-Kit beseitigt Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Radioisotopen
- Der Assay kann in etwa einer Stunde abgeschlossen werden, was eine schnelle Testdurchführung ermöglicht
Überwachen Sie die Expression über einen längeren Zeitraum
Das Phospha-Light Assay-System ermöglicht den empfindlichen Nachweis des sezernierteren Reporterproteins alkalischer Phosphatase (SEAP) in Zellkulturmedien. Das SEAP-Genprodukt ist eine verkürzte Form der humanen plazentaren alkalischen Phosphatase. Durch das sezernierte Reporterprotein wird die Vorbereitung von Zellextrakten überflüssig. Eine Zellpopulation kann über einen bestimmten Zeitraum überwacht werden und bleibt für weitere Experimente intakt.
Proprietäre Reagenzien für einen hochgradig empfindlichen Nachweis
Das Phospha-Light Assay-System ist eine der einfachsten und schnellsten Methoden zur Optimierung der Transfektionseffizienz. Der mit dem Phospha-Light Assay erzielte hochempfindliche Nachweis wird durch die Kombination proprietärer Reagenzien erzielt. Das System umfasst leistungsfähige CSPD™ Substrate der alkalischen Phosphatase, Emerald™ Lumineszenz-Verstärker und ein einzigartiges Puffersystem, das speziell auf die Aktivitätshemmung nicht plazentarer endogener alkalischer Phosphatase ausgelegt ist. Das anhaltende Leuchten des Chemolumineszenz-Signals ermöglicht den Einsatz von Luminometern ohne Injektoren für die Messung.
Anwendungen
Das Phospha-Light Reportergen-Assay-System wird weitgehend für Reportergen-Assays zur Messung der Genexpression in etablierten Zelllinien und transfizierten Primärzellen eingesetzt, unter anderem auch zum Auslesen von Gen-Knockdowns/RNA-Interferenzen. Der Phospha-Light Reportergen-Assay wird für viele verschiedene viralen Funktions-Assays verwendet, einschließlich viraler Genexpressionsassays, viraler Replikation, viraler Fusogenität, Virusneutralisierung, viral vermittelter Zellzellfusion sowie viraler Infektiosität. Die Verwendung des SEAP-Reporterproteins ist sehr gut für In-vivo-Reporter-Genassays geeignet, indem Serumproben von transgenen, transfizierten oder viralen vektorinfizierten Tieren getestet werden. Das Phospha-Light Reportergen-Assay-System wird außerdem zur Messung der SEAP-Konzentration in Seren transgener oder transfizierter ganzer Tiere, darunter in Seren von Mäusen, Ratten, Marmosetten, Affen und Schweinen, sowie in der Allantoinflüssigkeit von Hühnern eingesetzt. Erst kürzlich wurde das SEAP-Protein in Mäusen (mSEAP) zur Verbesserung der Stabilität des SEAP-Proteins bei transgenen Mäusen entwickelt, wobei das Phospha-Light System für den empfindlichen Nachweis von mSEAP eingesetzt wurde.
Spezifikationen
- Kompatible Zellen: Säugetierzellen
- Nachweisverfahren. Chemolumineszenz
- Zur Verwendung mit (Geräte): Luminometer (Mikrotiterplatte)
- Form: Flüssig
- Format: 96-Well-Platte
- Mit hohem Durchsatz kompatibel: Hochdurchsatzkompatibel
- Anzeige: Endpunkt
- Probentyp (spezifisch): Zellkulturen
- Substrat: CSPD™
- Substrateigenschaften: Chemisches Substrat
- Substrattyp: AP-Substrat (alkalische Phosphatase)
- Zielenzym: Alkalische Phosphatase
Spezifikation
System für das Reportergen-Assay für sezernierte humane plazentare alkalische Phosphatase | |
Luminometer (Mikrotiterplatte) | |
Dieses Kit enthält das Substrat, die erforderlichen Puffer, den Verstärker und die Kontrolle der plazentaren alkalischen Phosphatase. Lagern Sie das Produkt bei 4 °C. |
|
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Endpunkt | |
CSPD™ | |
Chemisches Substrat | |
NovaBright™, Phospha-Light™ | |
Flüssig |
Chemolumineszenz | |
Reporter-Assay | |
Säugetierzellen | |
Unkonjugiert | |
Zellkulturen | |
AP-Substrat (alkalische Phosphatase) | |
Alkalische Phosphatase | |
Enzym-Assay |