Learn More
Phosgen-Immoniumchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10114430
Zum Warenkorb hinzufügen
Phosgen-Immoniumchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10114430
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10114430
Marke: Thermo Scientific Acros 172211000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33842-02-3
Summenformel C3H6Cl3N
Molekulargewicht (g/mol) 162.44
MDL-Nummer MFCD00011870
InChI-Schlüssel NRNFKRFWZQQDMD-UHFFFAOYSA-M
Synonym dichloromethylene dimethylammonium chloride, phosgeniminium chloride, n-dichloromethylene-n-methylmethanaminium chloride, methanaminium, n-dichloromethylene-n-methyl-, chloride, dichloromethylene-dimethyliminium chloride, dichloromethylenedimethylammonium chloride, dichloromethylidene dimethylazanium chloride, phosgeneiminium chloride, phosgene-iminium chlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2723945
SMILES [Cl-].CN(C)[C+](Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosgene iminium chloride
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 181°C to 185°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl2C=N(CH3)2Cl
Menge 100 g
Fieser 04,135; 05,195; 06,170; 08,156
Merck Index 15, 10174
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolysis
IUPAC-Name Dichlormethyliden(dimethyl)azanium;chlorid
Formelmasse 162.45
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466950 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2024 Catalog Number172210250,172211000
ChargennummerA0416557 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2024 Catalog Number172210250,172211000
ChargennummerA0392711 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2024 Catalog Number172210250,172211000,172210050
ChargennummerA0424735 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2023 Catalog Number172210250,172211000,172210050
ChargennummerA0386833 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number172210250,172211000,172210050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosgene iminium chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Name des Produkts
Phosgen-Immoniumchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >