Learn More
A&D Weighing Analysenwaage Phoenix GH Klasse I, geeicht
Zuverlässige, den Anforderungen Ihrer klassischen Arbeitsabläufe, entsprechende Leistung.
2790.00 CHF - 4280.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | GLP/GMP/GCP/ISO/OIML |
---|---|
Anschlusstyp | RS-232 C |
Displaytyp | LCD |
Material | Rostfreier Stahl |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16601122
![]() |
A&D Weighing
GH-202-EC |
51 g/220 g |
4110.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16611122
![]() |
A&D Weighing
GH-252-EC |
250 g |
4280.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16621122
![]() |
A&D Weighing
GH-300-EC |
320 g |
3940.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16681112
![]() |
A&D Weighing
GH-120-EC |
120 g |
2790.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16691112
![]() |
A&D Weighing
GH-200-EC |
220 g |
2915.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- EG-Typgenehmigung
- Großer Wägebereich
- Antistatisches Glas
- Automatische Ein-Tasten-Kalibrierung durch motorgetriebene interne Kalibriermasse
- Automatische Kalibrierung bei Änderung der Umgebungstemperatur
- Standardmäßige RS-232C-Schnittstelle für Drucker, PC oder andere Peripheriegeräte
- GLP-, GMP- und ISO-konform
- Datenspeicher-Funktion
- ID-Nummer für GLP-Ausgabe
- Automatische Ausschaltfunktion
- Großer Wägeraum von: 183 mm (B) x 148,5 mm (T) x 251 mm (H)
- WinCT Kommunikationssoftware (herunterladen)
Spezifikation
GLP/GMP/GCP/ISO/OIML | |
RS-232 C | |
LCD | |
Rostfreier Stahl |