Learn More
Phloroglucinoldihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Phloroglucinol dihydrate is utilized in the preparation of active pharmaceutical ingredients such as flopropione. It acts as a reagent for the Tollens’ test for pentoses. It is mixed with hydrochloric acid and plays an important role for the detection of lignin (Wiesner test). It is involved in the analysis and qualitative detection of free hydrochloric acid in gastric juice by using Gunzburg reagent. Further, it serves as a coupling agent in printing. It is also employed as a reagent for pentoses, pentosans, aldehydes and as a decalcifier of bone specimens in microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phloroglucin Dihydrat wird bei der Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe, z. B. Flopropion, verwendet. Es dient als Reagenz für die Tollensprobe auf Pentosen. Es wird mit Salzsäure gemischt und spielt eine wichtige Rolle für den Nachweis von Lignin (Wiesner-Reaktion). Es ist an der Analyse und qualitativen Detektion freier Salzsäure im Magensaft unter Verwendung des Günzburg-Reagenz beteiligt. Darüber hinaus dient es als Kopplungsmittel beim Drucken. Es wird auch als Reagenz für Pentosen, Pentosane, Aldehyde und als Entkalker von Knochenproben in der Mikroskopie eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht verträglich mit Säurechloriden, Säureanhydriden, Basen und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phloroglucinol dihydrate |
Schmelzpunkt | 214°C to 217°C |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 25 g |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Merck Index | 14,7328 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 162.14 (126.11 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
10252348 | Analysenzertifikat | 10/09/2024 | A13034.14,A13034.36,A13034.22 |
10244547 | Analysenzertifikat | 16/11/2022 | A13034.14,A13034.36,A13034.22 |
10123978 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A13034.14,A13034.36,A13034.22 |
H6146A | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A13034.14,A13034.36,A13034.22 |
10103263 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A13034.14,A13034.36,A13034.22 |
Sicherheit und Handhabung
- Phloroglucinol dihydrate
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Phloroglucinol dihydrate