Learn More
Thermo Scientific™ Phire Hot Start II DNA-Polymerase
Optimieren Sie routinemäßige PCR-Anwendungen mit hohem Durchsatz, die Geschwindigkeit und Spezifität erfordern, mit dieser neuartigen Heißstart-DNA-Polymerase.
Marke:  Thermo Scientific™ F124L
600.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13565160
  • 1022.00 CHF / 1000 Reaktionen
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Phire Hot-Start II DNA-Polymerase wird mit 5X Phire Reaktionspuffer und DMSO geliefert. Der Puffer liefert 1,5 mM MgCl2 in der 1x Endkonzentration.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• 1 x 1 ml Phire Hot-Start II DNA-Polymerase
• 7 x 1,5 ml 5X Phire Reaktionspuffer (liefert 1,5 mM MgCl2)
• 1 x 500 µl DMSO
Bei -20 °C lagern.
Phire Hot Start II DNA-Polymerase
Hot Start II High-Fidelity DNA-Polymerase
Wet or Dry Ice
2X
1000 Reaktionen
Eigenständig
Green
Mittel
Schnell
1,000 reactions
Cloning, Heißstart-PCR
Integrierter Heißstart
Stumpf
DNA
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2859165 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberF124L
Chargennummer2805162 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberF124L
Chargennummer2817421 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberF124L
Chargennummer2903603 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberF124L
Chargennummer2996659 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberF124L
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Phire Hot Start II DNA-Polymerase > Phire Green Hot-Start II Polymerase, 1.000 Reaktionen (50 μl Vol.)