Learn More
Thermo Scientific™ Phire Hot Start II DNA-Polymerase
Optimieren Sie routinemäßige PCR-Anwendungen mit hohem Durchsatz, die Geschwindigkeit und Spezifität erfordern, mit dieser neuartigen Heißstart-DNA-Polymerase.
Marke: Thermo Scientific™ F124S
159.90 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: Phire Hot-Start II DNA-Polymerase wird mit 5X Phire Reaktionspuffer und DMSO geliefert. Der Puffer liefert 1,5 mM MgCl2 in der 1x Endkonzentration.
Beschreibung
Phire Hot Start II DNA-Polymerase ist ein neuartiges PCR-Enzym für Routineanwendungen und PCR-Anwendungen mit hohem Durchsatz. Sie übertrifft jede auf Taq beruhende und auf dem Markt erhältliche Hot-Start-Polymerase. Die Phire Hot Start II DNA-Polymerase ist deutlich schneller, extrem zuverlässig und kann auch lange DNA-Fragmente mit hohen Ausbeuten amplifizieren. Diese Eigenschaften werden durch das fortschrittliche Protein-Engineering der Polymerase erzielt. Die einzigartige, doppelsträngige DNA-Bindungsdomäne ermöglicht kurze Extensionszeiten (10 bis 15 s/kb), verbessert die Ausbeute und erhöht die Wiedergabetreue um das 2-Fache im Vergleich zur Taq DNA-Polymerase.
Die Hot-Start-Modifikation der Phire Hot Start II DNA-Polymerase beruht auf derselben Affibody Inaktivierungstechnologie wie die Phusion Hot Start II DNA-Polymerase. Diese Technologie erhöht die Spezifität der PCR-Reaktion und nimmt keine zusätzliche Zeit für die anfängliche Aktivierung des Enzyms in Anspruch.
Das neue Phire Green-Format ist eine Kombination aus Phire Hot Start II DNA-Polymerase und 5x Phire Green-Puffer. Der Puffer enthält ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe zum direkten Auftragen von PCR-Produkten auf ein Gel. Der Farbpuffer hemmt die Enzymleistung nicht und ist mit nachgeschalteten Anwendungen wie DNA-Sequenzierung, Ligation und Restriktionsverdauung kompatibel.
Die Phire Hot Start II DNA-Polymerase ist deutlich schneller, extrem zuverlässig und kann auch lange DNA-Fragmente mit hohen Ausbeuten amplifizieren. Diese Eigenschaften werden durch das fortschrittliche Protein-Engineering der Polymerase erzielt. Die einzigartige, doppelsträngige DNA-Bindungsdomäne ermöglicht kurze Extensionszeiten (10 bis 15 s/kb), verbessert die Ausbeute und erhöht die Wiedergabetreue um das 2-fache im Vergleich zur Taq-DNA-Polymerase.
Die Hot-Start-Modifikation der Phire Hot Start II DNA-Polymerase basiert auf derselben Affibody-Inaktivierungstechnologie, die von der Phusion Hot Start II DNA-Polymerase verwendet wird. Diese Technologie erhöht die Spezifität der PCR-Reaktion, ohne dass zusätzliche Zeit für die anfängliche Aktivierung des Enzyms erforderlich ist.
Das neue Phire Green-Format ist eine Kombination aus Phire Hot Start II DNA-Polymerase und 5x Phire Green-Puffer. Der Puffer enthält ein Dichtereagenz und Tracking-Farbstoffe zum direkten Auftragen von PCR-Produkten auf ein Gel. Der Farbpuffer hemmt die Enzymleistung nicht und ist mit nachgeschalteten Anwendungen wie DNA-Sequenzierung, Ligation und Restriktionsverdauung kompatibel.
Die Thermo Scientific Phire Hot Start II DNA-Polymerase ist ein neuartiges PCR-Enzym für Routineanwendungen und PCR-Anwendungen mit hohem Durchsatz. Sie übertrifft jede auf Taq beruhende und auf dem Markt erhältliche Hot-Start-Polymerase. Die Phire Hot Start II DNA-Polymerase ist deutlich schneller, extrem zuverlässig und kann auch lange DNA-Fragmente mit hohen Ausbeuten amplifizieren. Diese Eigenschaften werden durch das fortschrittliche Protein-Engineering der Polymerase erzielt. Die einzigartige, doppelsträngige DNA-Bindungsdomäne ermöglicht kurze Extensionszeiten (10 bis 15 s/kb), verbessert die Ausbeute und erhöht die Wiedergabetreue um das 2-fache im Vergleich zur Taq-DNA-Polymerase.
Die Hot-Start-Modifikation der Phire Hot Start II DNA-Polymerase beruht auf derselben Affibody Inaktivierungstechnologie wie die Phusion Hot Start II DNA-Polymerase. Diese Technologie erhöht die Spezifität der PCR-Reaktion und nimmt keine zusätzliche Zeit für die anfängliche Aktivierung des Enzyms in Anspruch.
Das neue Phire Green-Format ist eine Kombination aus Phire Hot Start II DNA-Polymerase und 5x Phire Green-Puffer. Der Puffer enthält ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe zum direkten Auftragen von PCR-Produkten auf ein Gel. Der Farbpuffer hemmt die Enzymleistung nicht und ist mit nachgeschalteten Anwendungen wie DNA-Sequenzierung, Ligation und Restriktionsverdauung kompatibel.
Besondere Merkmale
- Schneller Heißstart – kein Reaktivierungsschritt
- Schnelles Enzym – viermal schnellere Amplifikation als mit Hot-Start-Taq
- Robust – minimale Reaktionsoptimierung durch hohe Inhibitortoleranz
- Hohe Erträge – üppige Produkte durch hohe Effizienz
- Längere PCR-Produkte – Amplifikation deutlich längerer DNA-Fragmente als mit allen Hot-Start-Taq
- Direktes Auftragen auf Gel mit dem Green Puffer
- Heißstart-PCR
- Routine-PCR
- PCR mit hoher Wiedergabetreue
- Schnelle PCR
- PCR mit hohem Durchsatz
- Genotypisierung
Phire Hot Start II DNA-Polymerase
- Phire Hot Start II DNA-Polymerase
- 5x Phire Reaktionspuffer (liefert 1,5 mM MgCl2 in der 1x Endkonzentration)
- DMSO
- Phire Hot Start II DNA-Polymerase
- 5x Phire Green-Reaktionspuffer (liefert 1,5 mM MgCl2 in der 1x Endkonzentration)
- DMSO
Spezifikation
• 1 x 200 µl Phire Hot-Start II DNA-Polymerase • 2 x 1,5 ml 5X Phire Reaktionspuffer (liefert 1,5 mM MgCl2) • 1 x 500 µl DMSO Bei -20 °C lagern. |
|
Phire Hot Start II DNA-Polymerase | |
Hot Start II High-Fidelity DNA-Polymerase | |
Wet or Dry Ice | |
2X | |
200 Reaktionen | |
Eigenständig | |
50 μl |
Mittel | |
Schnell | |
200 reactions | |
Cloning, Heißstart-PCR | |
Integrierter Heißstart | |
Stumpf | |
DNA | |
Green |